Merck
Z561819
IKA® KS 260 Basic und Control Schüttler
KS 260 basic, compact flat orbital shaker, 115 V
Synonym(e):
lab shakers, laboratory shakers, orbital shakers, reciprocating shakers
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
115 V AC
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 2980201
Verfügbarkeit
not available in EU
B × H × T
360 mm × 98 mm × 420 mm
Gewicht
8.5 kg
Allgemeine Beschreibung
  • Schüttelbewegung: kreisförmig
  • Drehzahlbereich: 0 - 500 U/Min.
Verwenden Sie AS 260.1, AS 260.2 oder AS 260.3 Universal-, Kolben- oder Plattenhalter
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compact, flat shaker with ideal swivel motion, for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
  • Electronic adjustment of speed and timer
  • LED display for speed and time adjustment
  • Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
  • Attachments are not included, please order separately
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)