Merck
Z560367
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 395.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
25 mm × 584 mm
Säulenvolumen
200 mL
Reservoirvolumen
250 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)