Merck
Z558206
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
white rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Größe auswählen
10 EA
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 465.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Materialien
white rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 29 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 61
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)