Z557161
Julabo® Umwälzthermostate, E-Modelle
ED-13, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
About This Item
Aufnahme AC/DC
115 V, US/Japan plug (AC)
Materialien
stainless steel plate
Leistungsmerkmale
optional cooling coil & bath cover
Hersteller/Markenname
ED-13
Julabo 9116413
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
20-100 °C
Parameter
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Heizkapazität
1 kw
B × L × H
39 cm × 33 cm × 37 cm
Badöffnung B × L × T
18 cm × 30 cm × 15 cm
Kapazität
13 L
Volumen
13 L
13000 mL
Gewicht
8 kg
Allgemeine Beschreibung
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)