Merck
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Beschreibung
For 14 mm tubing
Verpackung
pkg of 5 ea
Allgemeine Beschreibung
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
Rechtliche Hinweise
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)