Merck
Z550779
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 248.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
conical
Kapazität
1,000 mL
Absperrhahnbohrung
4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)