Merck
Z550663
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 2,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 988.00
CHF 988.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 988.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 988.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint stopper45/40
Beschreibung
conical
Kapazität
2,000 mL
Absperrhahnbohrung
4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)