Merck
Z549606
Sigma-Aldrich
Absperrhahn-Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 94.00
CHF 94.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 94.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 94.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE side-port stopcock
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)