Z527017
Whirl-pak® sampling bag
Stand-up, capacity 540 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Etikett
B
B × L
4.5 in. (11.5 cm) × 9 in. (23 cm)
Kapazität
540 mL
Allgemeine Beschreibung
Aus transparentem, starkem, sterilisiertem HDPE, mit doppeltem Verschluss-Streifen. Leck- und gasdicht. Einfache Beschriftung mit wasserfesten Stiften. Zur Langzeitaufbewahrung niedrige Permeabilität für Sauerstoff und Feuchtigkeit.
Rechtliche Hinweise
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Hsin-Bai Yin et al.
Poultry science, 94(9), 2183-2190 (2015-07-29)
Aflatoxins (AF) are toxic metabolites primarily produced by molds, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Contamination of poultry feed with AF is a major concern to the poultry industry due to severe economic losses stemming from poor performance, reduced egg production