Merck
Z514578
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
85 mm
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC