Merck
Z512869
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
Größe auswählen
1 PKG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 212.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Materialien
rubber septa (silicone)
translucent septa
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 14.0 mm
Verpackung
pack of 50 ea
Boden AD
16.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Durchscheinende Silikongummi-Septen:
• Enthalten keine Pigmente, Wachse oder Formsätze
• Für Hochtemperaturanwendungen (200°C Dauerhitze, 400°C kurzzeitig)
• Autoklavierbar
• Exzellente Beständigkeit gegen Alterung durch Sonnenlicht und Ozon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)