Merck
Z511676
Sigma-Aldrich
Nalgene® Notizbücher für Labore
standard paper pages, lined (5 mm spacing)
Synonym(e):
experiment notebook, lab notebook
Größe auswählen
1 EA
CHF 40.80
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 40.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
AB.01
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Informationen zur Veröffentlichung
, 96 pp., hard cover
Leistungsmerkmale
lined (5 mm spacing)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 6301-4000
Farbe
burgundy Cover
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fest eingenähte Seiten, kariert oder liniert. Mit spezieller Unterschriftenspalte und Ausgabeprotokoll. Kräftiger Einband aus PE. Laborbücher Modelle A und B haben ein Seitenformat von 216 x 280mm, Modell C hat 229 x 286mm.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)