Merck
Z511234
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Fine
Größe auswählen
1 EA
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Durchmesser
74.5 mm
Porengröße
4-5.5 μm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)