Merck
Z509493
Stativ mit Stab
base size 5 in. × 8 in., Heavy duty
Größe auswählen
1 EA
CHF 44.30
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 44.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Basisgröße
5 in. × 8 in.
Stabdurchm. × L
3/8 in. × 20 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)