Merck
Z509345
Wägetrichter
size M, anti-static PP
Synonym(e):
Laboratory Funnel, Measurement Funnel
Größe auswählen
50 EA
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 114.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Materialien
anti-static PP
Größe
M
Verpackung
pkg of 50 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
  • Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
  • Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
  • Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
  • In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)