Merck
Z507008
Supelco
Michel-Miller Säulenstopfen
Back seal, PTFE, thread size 15 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584547
Methode(n)
LPLC: suitable
Gewindegröße
15 mm
Allgemeine Beschreibung
Fester Stopfen als Verschluss für Ace-Gewinde. Dichtet M-M-Säulen ab. Stopfen mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)