Merck
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 25.00
CHF 25.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 25.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 25.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855821
ID
13.9 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)