Merck
Z505021
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
Größe auswählen
1 PKG
CHF 33.90
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 33.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855730
ID
18.6 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)