Merck
Z503851
Laboratory brushes with PP handles
Funnel/beaker, brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Justrite 5411
Gesamt L
16 in.
brush diam. × L
2 1/4 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Handgriff aus PP, mit dauerhaften schwarzen Nylonborsten. Diese Bürsten zerkratzen weder empfindliche Materialien noch saugen sie Chemikalien oder Öle auf.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Laborbürsten Test tube, L 9 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281255
Laborbürsten
Laborbürsten Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
Z281271
Laborbürsten
Laborbürsten Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
Z281247
Laborbürsten
Laborbürsten Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
Z281263
Laborbürsten
Laborbürsten Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Z281301
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laborbürsten