Merck
Z502413
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE-Dichtungsringe
(for 29/26, 29/42, 29/32 joints)
Synonym(e):
ptfe ring, ptfe sealing
Größe auswählen
1 PKG
CHF 75.00
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 75.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint 29/26
joint 29/32
joint 29/42
Verpackung
pkg of 50 ea
pkg of
Hersteller/Markenname
Glindemann K29
Temperaturmessbereich
≤250 °C
Allgemeine Beschreibung
  • Fettfreier Schutz für das Arbeiten mit luft- und feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen
  • Auch zur Langzeitlagerung unter Vakuum geeignet
  • Einfach auf den Schliff aufzuschieben
  • Temperaturstabil bis zu 250°C
Rechtliche Hinweise
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)