Merck
Z421022
Sigma-Aldrich
Aldrich® McLeod-Vakuummeter, schwenkbar
McLeod gauge (Oil swivel)
Größe auswählen
1 EA
CHF 768.00
CHF 768.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 768.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
CHF 768.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
Square root scale: 1 millitorr to 1 torr
linear scale 0 - 1 torr in 0.02 torr div.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Einfachste Anwendung
  • Kompakte Bauform
Das Manometer kann permanent mit jeder Vakuumanlage verbunden werden. Die Skala kann dabei immer in Betriebsstellung (nach oben) bleiben. Skalierung Linear und quadratisch, schwarz auf weißem Hintergrund. Dichtungen aus Delrin. Genauigkeit +-3% der Anzeige oder 1 Skalenteil. Lieferung ohne Messflüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)