Merck
Z419923
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 125 mm × 150 mm
Synonym(e):
filter candle
Größe auswählen
1 EA
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 107.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Durchm. × L
125 mm × 150 mm
Porengröße
90-130 μm
Allgemeine Beschreibung
Zum Absaugen, ohne in einen Filtertrichter umzufüllen. HDPE, 70 μm Porosität in Filterscheibe und Gehäuse.
Rechtliche Hinweise
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)