Merck
Z405671
Sigma-Aldrich
J Young Universalhahn
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 64.00
CHF 64.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 64.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
CHF 64.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
8 mm
Allgemeine Beschreibung
• Fettfreier PTFE-Hahn• Temperaturbereich -18 bis 60°C• Querschnitt 0 bis 5mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)