Merck
Z404578
IKA® ULTRA-TURRAX® Dispergierer
T-25 Basic, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
Synonym(e):
tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2953000
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × B × T
221 mm × 70 mm × 66 mm
Gewicht
1.6 kg
Allgemeine Beschreibung
Highly efficient disperser processes most samples in a few minutes or even a few seconds. CE compliant.
Anwendung
Laborgeräte zum Dispergieren und Homogenisieren für eine Vielzahl von Anwendungen:
  • Emulgation und Dispergierung in der chemischen-,pharmazeutischen-, und Nahrungsmittelindustrie
  • Gewebe-Homogenisierung für biologische und medizinische Forschung
  • Alkohol Produktion
  • Schwermetallanalyse in Schlammproben
  • Homogenisierung von Proben
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)