Merck
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
CHF 68.50
CHF 68.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 68.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 68.50
Check Cart for Availability
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA L001840
Allgemeine Beschreibung
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 14 test tubes, diam 10 mm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)