Wichtige Dokumente
Z403091
Büchi® receiving flask
capacity 3,000 mL, glass
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
round bottom
single-neck
Verbindung
joint SJ35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 00427
Kapazität
3,000 mL
Allgemeine Beschreibung
These fit all Rotavapor models.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)