Merck
Z402974
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 250 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 145.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 08754
Kapazität
250 mL
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)