Merck
Z341487
Sigma-Aldrich
Hirschmann® Ceramus® Flaschenaufsatzdispenser, einstellbares Volumen
dispensing volume 1.0-5.0 mL, precision: 0.1 CV%
Synonym(e):
Adjustable liquid dispenser, Bottle-top dispenser, Precision dispenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
with recirculating valve
Hersteller/Markenname
Hirschmann 933200010
dispensing volume measuring range
1.0-5.0 mL, precision: 0.1 CV%
Volumen
1-5 mL
Fitting
GL 32
GL 38
GL 45
S 40
Allgemeine Beschreibung
Der neue Dispenser, mit einem unzerstörbaren Keramikkolben und Rücklaufventil. Der besondere Vorteil des Keramikkolbens: höchste Präzision, kein Verschleiss, keine thermische Ausdehnung!
  • Kein Reagenzverlust durch das benutzerfreundliche Umlaufsystem.
  • Schrittweise Volumeneinstellung, gewährleistet höchste Messpräzision.
  • Komfortable Anwendung durch Drehbarkeit des Aufsatzes.
Rechtliche Hinweise
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.