Merck
Z334529
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 25 mL, side joint: ST/NS 14/23, center joint: ST/NS 19/23
Synonym(e):
FR25/2S/11A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Verbindung
center joint: ST/NS19/23
side joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR25/2S/11A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
80 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
mit zwei seitlichen Hälsen, gewinkelt, alle Hälse mit NS Schliff. Achsen der 3 Hälse treffen sich auf dem Boden des Kolben.
  • Ein zentraler Hals
  • Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)