Merck
Z317608
Duran® Vakuum-Exsikkator-Platte
metal plate, I.D. 100 mm
Synonym(e):
290804606
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien:
metal plate
ID:
100 mm
Materialien
metal plate
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Perforierte Platten für Vakuum-Exsikkatoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies with DIN EN 10143• Manufactured from stainless steel (1.4301, type 304)• The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator• Rust-free
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)