Merck
Z317543
Duran® Vakuum-Exsikkator-Platte
porcelain plate, I.D. 100 mm
Synonym(e):
297254608
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
CHF 39.20
CHF 39.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
porcelain plate
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z317551Z317632Z317578
material
porcelain plate
material
porcelain plate
material
metal plate
material
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
I.D.
150 mm
I.D.
250 mm
I.D.
200 mm
General description
Perforierte Platten für Vakuum-Exsikkatoren
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)