Merck
Z317454
Duran® Exsikkator
I.D. 300 mm
Synonym(e):
247816904
Größe auswählen
Z317454-1EA
CHF 573.00
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z317454-1EA
CHF 573.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
433 mm
ID
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem Flansch und Deckel mit Knauf
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)