Merck
Z317438
Duran® Exsikkator
I.D. 200 mm
Synonym(e):
247816107
Größe auswählen
1 EA
CHF 243.00
CHF 243.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 243.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 243.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
309 mm
ID
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem Flansch und Deckel mit Knauf
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)