Z309222
Quickfit® Allihn-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 35/35
Synonym(e):
CX7/05/SC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verbindung
joint: ST/NS35/35
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 7/05/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die gewölbte Innenoberfläche bietet bessere Kühlergebnisse als normale Liebig-Kühler. Empfohlen für einfache Rückflussanwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)