Merck
Z308749
Quickfit® Erlenmeyerkolben
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FE100/3
Größe auswählen
1 EA
CHF 37.40
5 EA
CHF 138.00
CHF 37.40
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 37.40
5 EA
CHF 138.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 37.40
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FE100/3
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Schliffhülsen. Nicht für Vakuum geeignet! Stopfen bitte separat bestellen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)