Z304646
Quickfit® Schliffstopfen
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
SB29
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit SB 29
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem oder konkavem Oberteil zum Hinstellen auf den Tisch - verhindert Herunterrollen und Verunreinigung der Schlifffläche.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)