Merck
Z301159
Quickfit® Erweiterungsadapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
XA52
Größe auswählen
1 EA
CHF 54.60
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 54.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit XA 52
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)