Merck
Z300896
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
DA14
Größe auswählen
1 EA
CHF 28.40
CHF 28.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 28.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 28.40
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 14
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)