Merck
Z289051
MEL-TEMP® kapillarer Schmelzpunkt Apparat
AC/DC input 110 - 120 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41112203
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Barnstead International 1001
L × B × H
14 cm × 11 cm × 22 cm, overall
Gewicht
2.3 kg
Allgemeine Beschreibung
Einfache Handhabung
Untersuchung von bis zu drei Schmelzpunkten parallel, Temperaturen bis zu 500°C. Einfach die Kapillare einsetzen, die Heizrate einstellen und bei Beginn des Schmelzvorgangs Temperatur ablesen.
Temperaturmessung mit Präzisionsthermometern (Z15,061-4 oder Z15,062-2) oder Digitalthermometer und Thermocouple Kit (Z17,354-1 und Z16,037-7) .
Stabile Ausführung
  • Integrierter Hitzeschutz
  • Gleichmässige Temperaturverteilung auch ohne Einsatz von Öl
  • 6-fach Lupe mit Beleuchtung
  • Kompakte Bauform
MEL-TEMP Spezifikationen:
Temp. Auflösung: 0.1 °C bei Verwendung eines Digitalthermometers, bzw. Skalierung eines Flüssigkeitsthermometers.
Reproduzierbarkeit: 1 °C
Aufheizzeit: von 25 auf 400 °C in 5 Min
(max. Leistung) von 400 auf 500 °C in 4 Min
Rechtliche Hinweise
MEL-TEMP is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)