Merck
Z285005
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 2000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
115 V
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 2000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100AO1103
Verfügbarkeit
not available in EU
not available in EU
Ausgabe
500 W
Allgemeine Beschreibung
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Sonstige Hinweise
Must be used with power controller.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)