Z274399
Wilmad® NMR-Röhrchen, 3 mm Durchm., Mikroprobe
frequency 500 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 328-PP-8
Parameter
500 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
13 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.29 mm