Merck
Z268178
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockenmittelschrank
H × W × D 7 in. × 7 in. × 10 in., 2 trays, bronze
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
H × B × T
7 in. × 7 in. × 10 in.
Farbe
bronze
Allgemeine Beschreibung
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Aufbewahrung in Kühl-und Gefrierschränken und bei Raumtemperatur. Aus 6,4mm dickem Acryl; die luftdichten Türen sind aus 13mm dickem Acryl mit Scharnier über die ganze Länge und Edelstahl-Sicherheits-Schnappverschluß. Alle Einheiten werden mit tiefen Acryl-Einschubtabletts mit perforierten Böden geliefert. Für lichtempfindliche Materialien auch in bronzefarbenem Acryl erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC