Merck
Z266094
Supelco
TLC-Plattenständer zur Lagerung
Rack for 20 cm × 20 cm plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Materialien
stainless steel (20 gauge)
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
TLC plate storage racks is a rack of convenient size, which is used to hold the prepared plates during the process of drying and transportation. It may be used to store the agar plates used in agarose gel electrophoresis.
Zum Transport und zur Lagerung von DC-Platten, ohne die Medien zu schädigen. Die eingesetzten Platten können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden. Fasst bis zu 10 Standard-Platten in vertikaler oder horizontaler Position. Die Gestelle mit einem Tragegriff sind aus Edelstahl.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Laboratory diagnosis of specific organ diseases by means of combined serum isoenzyme patterns.
Nerenberg TS and Pogojeff G
American Journal of Clinical Pathology, 51(4), 429-439 (1969)
Food Chemicals Codex (2003)