Z263192
Wheaton Weithalsflasche
capacity 8 oz (250 mL), clear, vinyl flat liner, white polypropylene cap
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
CHF 136.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 136.00
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
58-400
Verbindung
Joints threaded neck (58-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216925
Kapazität
8 oz (250 mL)
Durchm. × H
63 mm × 110 mm
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Available in larger bottle sizes
- Wide mouth / neck
- Clear, Type III soda-lime glass
- Available with caps attached or without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)