Merck
Z261548
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-28 standard thread, nickel plated
Synonym(e):
environmental, veterinary
Größe auswählen
1 EA
CHF 56.30
CHF 56.30
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 56.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 56.30
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Popper 6418
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)