Merck
Z261416
Sigma-Aldrich
Manuelles Gasregelventil
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
Größe auswählen
1 EA
CHF 452.00
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 452.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112404
NACRES:
NB.51
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Messbereich Eingangsdruck
≤3,000 psig
CGA-Einlassgröße
330
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluß direkt an die Gasflasche, aus Edelstahl oder Monellmetall. Wird immer dann eingesetzt, wenn das Gas nicht durch einen Druckminderer geleitet werden kann! Ventilstift aus PTFE. Max. Eingangsdruck 200 bar.
Warnhinweis
Diese Ventile regeln nicht den Druck, sondern den Durchfluß!
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)