Merck
Z260029
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Flaschenaufsatzfilter, Grundeinheit
volume 6-30 mL
Synonym(e):
Optifix Dispenser
Größe auswählen
1 EA
CHF 568.00
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 568.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf 101.080-44
Messbereich Volumen
6-30 mL
Volumen
6-30 mL
Fitting
GL 40
GL 45
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inerte Spendersysteme für Lösemittel, Reagenzien, korrosive und wässrige Medien.
  • Sehr gute Genauigkeit (±0.6-0.7%) und Reproduzierbarkeit (±0.1%)
  • PTFE beschichtete Kolben
  • PTFE-Ventilblock und -Fittings
Dosiervolumen einstellbar. Komplett mit zwei PTFE-Ansaugrohren, (23 cm lang beim Basismodel, 32 cm lang beim HF Modell) und einem Ausflußrohr. Spender paßt auf 32 mm-Gewinde. Basic, Solvent-, and Safety-Dispenser haben 3 PP Adapter (GL 38, 40 und 45). Eine breite Palette PTFE-Adapter ist verfügbar.
Basic Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Wässrige Medien, verd. Säuren und NaOH. Mit Glaskolbenhülse. Empfohlen zur Dosierung deuterierter NMR-Lösemittel, verpackt in 100mL-Aldrich -Sure/Seal- Flaschen.
Solvent Dispenser-Modell
Kolbentyp: Glas
Anwendungen/Merkmale: Lösemittel und organische Flüssigkeiten. Glaskolbenhülse mit Sicherheitsmantel. Empfohlen für Dosierungen von deuterierten NMR-Lösemitteln, verpackt in 100mL Aldrich-Sure/Seal-Flaschen.
Safety Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Konzentrierte Säuren und stark riechende Produkte (z.B. Brom). Dichtungen am Ende des Kolbens und PTFE/Glas- Auslaßventil verhindern Austreten von Dämpfen.
HF Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Flußsäure; extra Dichtung am Ende des Kolbens, PTFE-Dosierzylinder, Ventilblock und PTFE/Saphir-Auslaßventil verhindern das Entweichen von Dämpfen aus der Flasche.
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)