Merck
Z259551
Sigma-Aldrich
Ace photochemical immersion well
Quartz
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’200.00
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’200.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NC.25
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 787435
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Double-walled, with small diameter inner tube that extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upwards to outlet.
Compression seal inside reactor vessel allows adjustable height of well. Total length: 390 mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)