Merck
Z256331
Wrap-it Befestigungen
L 7 1/2 in.
Synonym(e):
tie wrap, wrap tie
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Parameter
50 lb tensile strength
Länge
7 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Einteilig, selbstschließend, aus Nylon-66. Sehr gut zur Befestigung von Gummi-Septen an Flaschen-oder Kolbenschliffen, zur Befestigung von Schläuchen an Schlaucholiven oder Glasgeräten und zum Verschließen von Plastikbeuteln geeignet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)