Merck
Z252034
Nalgene® Tropfflasche
capacity 60 mL (2 oz)
Synonym(e):
dispensing bottle, drop bottle
Größe auswählen
12 EA
CHF 57.90
CHF 57.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 57.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 57.90
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20-415)
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2411-0060
Kapazität
60 mL (2 oz)
Verschlussgröße
20 mm
Allgemeine Beschreibung
Tropfen werden einzeln abgegeben. Leckdicht. Die Flasche bleibt bei geschlossener Schutzkappe auch beim Zusammendrücken dicht.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)